1.00202
N,N-dimetilformammide
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to Ph. Eur.
according to USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Potenza
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
15.2 %
tecniche
GC-HS: suitable
Impurezze
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤3.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 57.5 °C
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Elevata affidabilità applicativa, in virtù dei testi applicativi cui viene sottoposto ogni lotto prodotto
- Qualità orientata all′applicazione grazie a concentrazioni dei solventi residui (RS) specificate secondo quanto definito dalle ICH
- Solvente di purezza elevata con concentrazioni di RS estremamente basse
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup