M8802
Malonate broth
pH 6.7±0.2 (25 °C), NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.7±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Ammonium sulfate, 2.00
Dipotassium phosphate, 0.60
Monopotassium phosphate, 0.40
Sodium chloride, 2.00
Sodium malonate, 3.00
Bromo thymol blue, 0.025
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?