Key Documents
1.08487
Supelco
Urea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-315-5
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
solid
Potenza
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
tecniche
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
720‑760 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Linkage
Replaces: UX0065-1
Risultati analitici
Assay (ex N): 99.0 - 100.5 %
Assay (ex N, calc. on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (10 %; Wasser; colour): colourless
Appearance of solution (10 %; Wasser; clarity): clear
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Acidity, Alkalinity: ≤ 0.0005 meq/g
Melting point (DSC): 132 - 135 °C
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.0500 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Urea puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sigma-Aldrich
15604
Urea
Urea ReagentPlus&#174;, &#8805;99.5%, pellets
Sigma-Aldrich
U1250
Urea
Urea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Urea
Urea BioXtra, pH 7.5-9.5 (20&#160;°C, 5&#160;M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
Urea
Urea solution BioUltra, ~8&#160;M in H2O
Sigma-Aldrich
51457
Urea solution
Urea BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Sigma-Aldrich
51456
Urea
Urea United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706698
Urea
Urea solution 40&#160;% (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
U7129
Urea solution
Urea solution suitable for microbiology, 40% in H2O
Millipore
08582
Urea solution
Protocolli
Sample preparation and determination of heavy metals in textiles