Documenti fondamentali
U0631
Sigma-Aldrich
Urea
BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.31
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
98.5-101.5%
Stato
powder, crystals or pellets
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
pH
7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.06 at 260 nm at 5 M
≤0.06 at 280 nm at 5 M
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08487
Urea
L-arginina reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
A5006
L-arginina
Pharmalyte® 3 - 10 Cytiva 17-0456-01
GE17-0456-01
Pharmalyte® 3 - 10
Urea crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
Urea
Urea puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sigma-Aldrich
33247
Urea
Urea Cytiva 17-1319-01, pack of 500 g
GE17-1319-01
Urea
Urea for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18710
Urea
Urea solution 40 % (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
U7129
Urea solution
Gurudayal et al.
Nano letters, 15(6), 3833-3839 (2015-05-06)
Photoelectrochemical water splitting half reactions on semiconducting photoelectrodes have received much attention but efficient overall water splitting driven by a single photoelectrode has remained elusive due to stringent electronic and thermodynamic property requirements. Utilizing a tandem configuration wherein the total
Florin Sasarman et al.
Human molecular genetics, 24(10), 2841-2847 (2015-02-06)
Addition of the trinucleotide cytosine/cytosine/adenine (CCA) to the 3' end of transfer RNAs (tRNAs) is essential for translation and is catalyzed by the enzyme TRNT1 (tRNA nucleotidyl transferase), which functions in both the cytoplasm and mitochondria. Exome sequencing revealed TRNT1
L Li et al.
Cell death and differentiation, 22(7), 1081-1093 (2014-12-20)
P53 is critically important in preventing oncogenesis but its role in inflammation in general and in the function of inflammatory macrophages in particular is not clear. Here, we show that bone marrow-derived macrophages exhibit endogenous p53 activity, which is increased
Annette Bahlinger et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(33), 8779-8783 (2014-03-20)
β-Amino thioesters are important natural building blocks for the synthesis of numerous bioactive molecules. An organocatalyzed Mannich reaction was developed which provides direct and highly stereoselective access to acyclic β(2)- and β(2,3,3)-amino thioesters with adjacent tertiary and quaternary stereocenters. Mechanistic
Marco Benevento et al.
Nature communications, 5, 5613-5613 (2014-12-11)
The ectopic expression of Oct4, Klf4, c-Myc and Sox2 (OKMS) transcription factors allows reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells (iPSCs). The reprogramming process, which involves a complex network of molecular events, is not yet fully characterized. Here