Documenti fondamentali
8.18710
Sigma-Aldrich
Urea
for synthesis
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-315-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Potenza
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
720‑760 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Risultati analitici
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1