Key Documents
15604
Sigma-Aldrich
Urea
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
99.0-100.5%
99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Forma fisica
solid
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezze
alkalic reac. substances, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% insoluble in ethanol
≤0.05% ammonium (NH4)
≤0.1% biuret(carbamylurea)
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤1.0% loss on drying, 105 °C, 1 h
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
132-135 °C
Solubilità
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤0.5 mg/kg
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Urea is a colorless, odorless solid. It has prism-like crystals. It forms insoluble nitrate salts with nitric acid and oxalate salts with oxalic acid. On reaction with alkanes or substituted alkanes, it affords crystal-lattice inclusion compounds.
Urea can be prepared from ammonia and carbon-dioxide, via Haber-Bosch process. It can also be used to prepare urea-formaldehyde resins, via condensation reaction.
Applicazioni
Urea has been used in the following studies:
  • Synthesis of SnO2 nanoparticles.
  • Synthesis of urethanes, ureides and semicarbazides.
  • Denaturation of protein isolated from Saccharomyces cerevisiae Y15696 strain
  • Protein electrophoretic studies.
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Urea British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP350
Urea
Urea crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Urea
Urea European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Urea
Urea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Urea
Urea for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18710
Urea
Urea NIST® SRM® 2141
NIST2141
Urea
Urea BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
Urea
Braun D, et al. et al.
Polymer Synthesis: Theory and Practice: Fundamentals, Methods, Experiments ; with 31 Tables (2001)
Nova I and Tronconi E et al.
Urea-SCR Technology for deNOx after treatment of Diesel Exhausts (2014)
Genna L Andrews et al.
Analytical chemistry, 83(13), 5442-5446 (2011-05-31)
The TripleTOF 5600 System, a hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometer, was evaluated to explore the key figures of merit in generating peptide and protein identifications that included spectral acquisition rates, data quality, proteome coverage, and biological depth. Employing a Saccharomyces
Joost P J J Hegmans et al.
The American journal of pathology, 164(5), 1807-1815 (2004-04-28)
Exosomes are small membrane vesicles secreted into the extracellular compartment by exocytosis. Tumor exosomes may be involved in the sampling of antigens to antigen presenting cells or as decoys allowing the tumor to escape immune-directed destruction. The proteins present in
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1137-1137 (1994)