1.06652
Solfito di sodio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 221
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
8.8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
>500 °C (decomposition)
Solubilità
220 g/L
Densità
2.63 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1