367877
Potassium carbonate
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dipotassium carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impurezze
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
891 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 138 g/L at 20 °C (completely)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- production of soaps and glasses
- drying agent for organic based compounds like ketones, alcohols, and amines
- buffering agent to produce wine
- ingredient in welding and other coatings
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
367877-10G | 4061831827699 |
367877-50G | 4061831827712 |