Documenti fondamentali
1.06528
Supelco
Sodium disulfite
(sodium metabisulfite) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sodium disulfite, Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-673-0
NACRES:
NA.21
Saggio:
98.0-100.5% (iodometric)
Grado:
ACS reagent
Stato:
powder
Solubilità:
650 g/L
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
98.0-100.5% (iodometric)
Stato
powder
Potenza
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
150 °C (decomposition)
Solubilità
650 g/L
Densità
2.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000‑1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%passes test
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (iodometric): 98.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 3.5 - 5.0
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Thiosulfate (S₂O₃):
≤ 0.05 %
: passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5