Documenti fondamentali
05-803
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 8E6/C11
Sinonimo/i:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anti-Tau (3-repeat isoform RD3) Antibody, clone 8E6/C11, culture supernatant, clone 8E6/C11, Upstate®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E6/C11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Descrizione generale
Le proteine associate ai microtubuli, o MAP, si legano alle subunità di tubulina delle strutture dei microtubuli e ne regolano la stabilità funzionale. Nella cellula, le MAP legano la tubulina sia monomerica che multimerica. ll legame delle MAP con la tubulina multimerica stabilizza la formazione di strutture di tubulina di ordine superiore. Il legame delle MAP con le strutture dei microtubuli è mediato dalla fosforilazione da parte di MARK (Microtubule Affinity Regulated Kinase) La fosforilazione ha l′effetto di rilasciare le MAP dai microtubuli, destabilizzandone la struttura e favorendone il disassemblaggio. Esistono principalmente due tipi di MAP, I e II. Le MAP di tipo II includono MAP2, MAP4 e tau, e si trovano nel tessuto nervoso. Nel tessuto cerebrale esistono sei isoforme di tau, distinte in base al numero di domini di legame per i microtubuli. Tre isoforme hanno tre domini di legame ai microtubuli (isoforme a 3 microtubule-binding repeats o 3RD) mentre le altre tre ne hanno quattro (4RD). I domini di legame sono situati nel carbossi-terminale della proteina e sono carichi positivamente (per consentire il legame ai microtubuli carichi negativamente). Le isoforme con quattro domini di legame sono più efficaci nello stabilizzare i microtubuli rispetto a quelle con tre domini di legame.
Specificità
Riconosce tau (isoforma a 3-repeat, RD3), Mr 45-65 kDa. Le bande di peso molecolare superiore (68-72 kDa) rappresentano la tau fosforilata.
Si prevede una reattività crociata con topo e bovino a causa dell'omologia di sequenza.
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con tiroglobulina bovina corrispondente agli amminoacidi 209-224 (KHQPGGGKVQIVYKPV) della tau umana (isoforma RD3). In altre isoforme di tau umana questa sequenza copre gli amminoacidi 267-316, omettendo il secondo dominio ripetuto (microtubule-binding repeat) collegando RD1 e RD3. La sequenza immunizzante è identica in uomo, topo e bovino.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
questo anticorpo è stato usato da un laboratorio indipendente per rilevare tau (isoforma RD3) in sezioni di cervello in paraffina autoclavate (de Silva, R., 2003).
Differential Detection of Tauopathies:
(Togo, T., 2002.)
L′anticorpo anti-tau (isoforma a 3 repeats o RD3), clone 8E6/C11 è un anticorpo diretto contro la isoforma RD3 della proteina tau, destinato all′uso in applicazioni di IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori &recettori
Malattie neurodegenerative
Qualità
Testato di routine in Western blotting su frazioni citosoliche di cervello di ratto.
Western blot:
diluizioni 1:1000-1:4000 di questo lotto hanno rilevato tau (isoforma RD3) nei lisati di frazione citosolica di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
~45-65 kDa; forme fosforilate a 68-72 kDa
Stato fisico
Non purificato
Sovranatante di coltura di topo contenente 0,05% di azide di sodio Congelato a -20°C.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 °C.
Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare la provetta prima di togliere il tappo.
Indicazioni per la manipolazione:
Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la provetta e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di frazione citosolica di cervello di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Expression of the embryonal isoform (0N/3R) of the microtubule-associated protein tau in the adult rat central nervous system.
Torsten Bullmann,Wolfgang Hartig,Max Holzer,Thomas Arendt
The Journal of Comparative Neurology null
Differential involvement and heterogeneous phosphorylation of tau isoforms in progressive supranuclear palsy.
Gibb, G M, et al.
Brain Research Molecular Brain Research, 121, 95-101 (2004)
Dementia with Lewy bodies from the perspective of tauopathy.
Iseki, Eizo, et al.
Acta neuropathologica, 105, 265-270 (2003)
Takashi Ayaki et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 77(2), 128-138 (2017-12-23)
Optineurin (OPTN) is a causative gene in familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) with transactivation response element DNA-binding protein of 43 kDa (TDP-43) protein pathology. Here, we report multiple proteinopathies in familial ALS cases with OPTN mutations. We examined the TDP-43, tau
Marion Hogg et al.
Acta neuropathologica, 106(4), 323-336 (2003-07-29)
We report a case of rapidly progressive frontotemporal dementia presenting at age 33 years. At autopsy there was severe atrophy of the frontal and temporal lobes. Tau-positive Pick bodies, which ultrastructurally were composed of straight filaments, were present, accompanied by