T7951
Tau Protein Ladder, 6 isoforms
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Tau Protein Ladder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
36800
39700
40000
42600
42900
45900
Composizione
dodecyl sulphate sodium salt, 1-5%
glycerine, 20-30%
mercaptoethanol, 10-20%
tecniche
immunoelectrophoresis: 10-20 μL using recombinant Tau protein marker
western blot: 2-5 μL using recombinant Tau protein marker
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Descrizione generale
Tau gene, spanning 100 kb with 16 exons, is mapped to human chromosome 17q21. The six alternative splice variants of protein ranging in size from 352-441 amino acids have been identified in human adult brain. Tau is a member of the microtubule-associated protein (MAP) family. It is predominantly expressed in neurons.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Specifiche
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
to qualified or authorized persons
Anticorpo
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Heart
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?