Documenti fondamentali
P9416
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
for molecular biology, viscous liquid
Sinonimo/i:
Monolaurato di polietilenglicole sorbitano, Monolaurato di poliossietilene sorbitano
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.31
Origine biologica
corn
plant (Palm)
plant (coconut)
wheat
Livello qualitativo
Grado
for molecular biology
Descrizione
non-ionic
Saggio
>40% (GC)
Stato
viscous liquid
PM
~1228
~1228
Composizione
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
Concentrazione
≥40.0% (GC)
Impurezze
RNAse, none detected
endonuclease, none detected
exonuclease, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
60 mg/L
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for molecular biology
Attività estranea
Endonuclease-exonuclease and RNase, none detected
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tween®20, un estere del sorbitolo poliossietilene, appartiene alla famiglia dei polisorbati. È un detergente non ionico con peso molecolare di 1225 dalton, ipotizzando 20 unità di ossido di etilene, 1 sorbitolo e 1 acido laurico come acido grasso primario. Le subunità di ossido di etilene sono responsabili della natura idrofila del tensioattivo, mentre le catene di idrocarburi forniscono l′ambiente idrofobo. Il sorbitolo forma l′anello principale a cui si attaccano i polimeri dell′ossido di etilene.
Tween® 20 è un tensioattivo e un detergente non ionico impiegato diffusamente nella ricerca in biologia molecolare, biochimica e nelle scienze della vita. Il suo uso prevalente contempla la solubilizzazione delle proteine di membrana durante l′isolamento di complessi membrana-proteina. Viene utilizzato inoltre come componente nella formulazione di svariati tamponi di lavaggio, di bloccaggio, di diluizione e di stabilizzazione. In più, funge da reagente per applicazioni di immunoistochimica, in tecniche quali il western blotting e il test ELISA. In questi ambiti, Tween 20 si rivela assai importante per finalità quali impedire il legame di anticorpi non specifici, ridurre al minimo la colorazione di background o assicurare la distribuzione omogenea dei reagenti.
I tensioattivi che presentano porzioni idrofile e porzioni idrofobe ricadono in due categorie principali: tensioattivi ionici, che ionizzano in acqua (anionici, cationi o anfolitici) e tensioattivi non ionici, che non ionizzano. Il prodotto in questione è un tensioattivo non ionico con diverse applicazioni quali l′emulsificazione, la dispersione, la solubilizzazione e l′impiego come detergente. In aggiunta, può fungere da solvente per le proteine di membrana.
Applicazioni
Detergente non ionico
TWEEN 20 è ampiamente utilizzato nelle applicazioni biochimiche. È stato usato:
  • Come agente emulsionante per la preparazione di emulsioni olio in acqua stabili
  • Nella pre-estrazione delle membrane per rimuovere le proteine periferiche (usato al 2% per l′estrazione delle proteine legate alle membrane)
  • Come agente bloccante per gli immunodosaggi basati sulle membrane alla concentrazione abituale dello 0,05%
  • Per la lisi delle cellule di mammifero alla concentrazione di 0,005-0,5%
  • Insieme al PBS nella diluizione degli anticorpi in immunoistochimica
  • Per il lavaggio delle cellule nell'ibridazione in situ fluorescente (FISH)
Caratteristiche e vantaggi
  • Tensioattivo polifunzionale per la vostra ricerca in scienze della vita e in biochimica
  • Indicato per applicazioni di biologia molecolare particolarmente delicate
  • Sottoposto a controllo per endonucleasi, esonucleasi ed Rnasi.
  • Agente solubilizzante, disperdente ed emulsionante eccellente
Avvertenza
TWEEN 20 può non essere stabile all′autoclavaggio, in particolare con cationi metallici nelle soluzioni tampone. Si sconsiglia l′autoclavaggio senza controllare eventuali modificazioni delle proprietà. TWEEN 20 è sensibile al calore e diventa scuro se esposto a temperature elevate. È stata segnalata l′incompatibilità dei polisorbati con alcali, sali di metalli pesanti, fenoli e acido tannico. Possono anche ridurre l′attività di molti conservanti. Le soluzioni acquose di polisorbati subiscono autossidazione durante la conservazione; la luce, la temperatura elevata e il solfato di rame catalizzano le modificazioni.
Nota sulla preparazione
TWEEN 20 è miscibile in acqua (100 mg/mL) dando luogo a una soluzione limpida, di colore giallo. È miscibile anche in alcol, diossano e etilacetato. TWEEN 20 è insolubile nella paraffina liquida e negli oli fissi.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
TWEEN® 20 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22184
TWEEN® 20
TWEEN® 20 Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
Millipore
655206
TWEEN® 20
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
Triton™ X-100 laboratory grade
Sigma-Aldrich
X100
Triton X-100
Polysorbate 20 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
44112
Polysorbate 20
IGEPAL® CA-630 for molecular biology
Sigma-Aldrich
I8896
IGEPAL® CA-630
Reynolds, J. E. F., (eds.)
Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 1030-1030 (1993)
Telomere analysis by fluorescence in situ hybridization and flow cytometry.
Magnus H, et al.
Nucleic Acids Research, 26(16), 3651-3656 (1998)
Detergents: An Overview.
Neugebauer JM
Methods in Enzymology, 182, 239-253 (1990)
The role of transforming growth factor beta isoforms in tendon-to-bone healing
Kim H M, et al.
Connective tissue research, 52(2), 87-98 (2011)
M Hultdin et al.
Nucleic acids research, 26(16), 3651-3656 (1998-08-01)
Determination of telomere length is traditionally performed by Southern blotting and densitometry, giving a mean telomere restriction fragment (TRF) value for the total cell population studied. Fluorescence in situ hybridization (FISH) of telomere repeats has been used to calculate telomere
Protocolli
cAMP Assays protocol from cold spring harbor
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry