Documenti fondamentali
MAB361
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Tau, a.a. 210-241, clone Tau-5
ascites fluid, clone Tau-5, Chemicon®
Sinonimo/i:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Tau-5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Le MAP, o Proteine Associate ai Microtubuli, si legano alle subunità di tubulina dei microtubuli e ne regolano la stabilità funzionale. Nella cellula le MAP legano sia la tubulina monomerica che quella multimerica. Il legame delle MAP con la tubulina multimerica stabilizza la formazione di strutture di ordine superiore. Il legame delle MAP con la struttura dei microtubuli è regolato da eventi di fosforilazione da parte dalle MARK chinasi (microtubule-affinity-regulating-kinase). La fosforilazione dissocia le MAP dai microtubuli, destabilizzandone la struttura e favorendone il disassemblamento. Ci sono principalmente due tipi di MAP, I e II. Le MAP di tipo II includono MAP2, MAP4 e Tau e si trovano nel tessuto nervoso. Nel tessuto cerebrale esistono sei isoforme di Tau che differiscono per il numero di domini di legame con i microtubuli. Tre di queste isoforme hanno tre domini di legame mentre le altre tre ne hanno quattro. I domini di legame si trovano al terminale carbossilico della proteina e sono carichi positivamente (ciò consente il legame al microtubulo carico negativamente). Le isoforme con quattro domini di legame stabilizzano meglio i microtubuli rispetto a quelle con tre domini di legame.
Specificità
Tau da bovino, ratto e uomo.
Immunogeno
Epitopo: a.a. 210-241
Tau bovina
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in immunoistochimica.
Immunoblot:
riconosce le isoforme fosforilate e non fosforilate di Tau, visualizzabili nell′intervallo 45-68 kDa.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′utente.
L′anticorpo anti-Tau, a.a. 210-241, clone Tau-5, rileva il livello di Tau. L′uso è stato pubblicato e validato in applicazioni di IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Testato regolarmente mediante Western blotting su lisati di cellule PC12.
Western blotting:
una diluizione 1:500 di questo lotto ha rilevato la proteina Tau in 10 μg di lisato di cellule PC12.
Descrizione del bersaglio
45-68 kDa
Linkage
Sostituisce: MAB10417
Stato fisico
IgG1 monoclonali di topo non purificate , liquido ascitico privo di conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per un anno dalla data di ricevimento a -20ºC in aliquote non diluite.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
tessuto di cervello, lisato di cellule PC12.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Mark D Johnson et al.
The Journal of biological chemistry, 279(25), 26685-26697 (2004-04-03)
Isotope-coded affinity tag reagents and high throughput mass spectrometry were used to quantitate changes in the expression of 150 proteins in mouse wild-type (p53(+/+)) cortical neurons undergoing DNA damage-induced death. Immunological techniques confirmed several of the changes in protein expression
Functional implications for the microtubule-associated protein tau: localization in oligodendrocytes.
LoPresti, P, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 92, 10369-10373 (1995)
Tau truncation during neurofibrillary tangle evolution in Alzheimer's disease.
Guillozet-Bongaarts, Angela L, et al.
Neurobiology of Aging, 26, 1015-1022 (2005)
Richard C Davis et al.
Acta neuropathologica, 115(2), 205-217 (2007-11-06)
Hirano bodies are paracrystalline F-actin-rich aggregations associated with a variety of conditions including aging, and neurodegenerative diseases. The composition and structure of these inclusions have been described by immunohistochemistry and ultrastructure, respectively. However, studies of the physiological function and dynamics
Elevated tauopathy and alpha-synuclein pathology in postmortem Parkinson's disease brains with and without dementia.
Wills, J; Jones, J; Haggerty, T; Duka, V; Joyce, JN; Sidhu, A
Experimental neurology null