MABN1185
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, 7D12.1
Sinonimo/i:
Microtubule-associated protein tau, 4-repeat isoforms, Neurofibrillary tangle protein, 4-repeat isoforms, Paired helical filament-tau, 4-repeat isoforms, PHF-tau, PNS-tau, Tau-D, Tau-E, Tau-F, Tau-G
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Tau (4-repeat isoform RD4) Antibody, clone 7D12.1, clone 7D12.1, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Tau 4-repeat isoforms in 10 µg of rat brain tissue cytosol lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1