MAB2239
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, Tau 7
Sinonimo/i:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Tau Antibody, clone Tau 7, clone Tau 7, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Tau 7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
rat ... Mapt(29477)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1