05-348
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 5E2
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Tau Antibody, clone 5E2, clone 5E2, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
5E2, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, rat, rabbit, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Apoptosis - Additional
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1