LM1601
Avanti
17:1 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1601, methanol solution
Sinonimo/i:
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1601-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1601
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
XBGIMYLOTRDXPK-AGXIJRPPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)