Key Documents
905453
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H12O
Peso molecolare:
106.11
Codice UNSPSC:
12352001
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+6
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C