LM1104
Avanti
17:0-14:1 PE
Avanti Polar Lipids LM1104, methanol solution
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1104-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids LM1104
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- for lipid quantification using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
- for the detection of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS) (related to lipidome analyses)
- in lipid extraction using MTBE protocol
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup