870320P
Avanti
N-palmitoyl homocysteine (PHC)
Avanti Research™ - A Croda Brand 870320P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl homocysteine (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870320P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870320P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCS)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H39NO3S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)21-18(16-17-25)20(23)24;/h18,25H,2-17H2,1H3,(H,21,22)(H,23,24);1H3
WUXWCXRWTBPUKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)