850854P
Avanti
16:0 Dimethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, powder
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl; PDME; 110742; phosphatidyldimethylethanolamine;
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850854P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850854P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40(3)4)48-39(42)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h37H,5-36H2,1-4H3,(H,43,44)
SKWDCOTXHWCSGS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)