Key Documents
860341P
Avanti
14:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand 860341P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H68NO8PD4
Numero CAS:
Peso molecolare:
681.96
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860341P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860341P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrizione generale
14:0 PC-d4 is a deuterated phosphocholine (PC) wherein four protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
Applicazioni
14:0 PC-d4 has been used as an isotope labeled standard to spike into the unlabelled standard mixtures to generate calibration curves for evaluating the dynamic range and sensitivity of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860341P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
A reversed-phase capillary ultra-performance liquid chromatography--mass spectrometry (UPLC-MS) method for comprehensive top-down/bottom-up lipid profiling
Gao X, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402(9) (2012)