Documenti fondamentali
Z742914
Alconox® detergent
1.8Kg cartons
Sinonimo/i:
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
Confezionamento
pkg of 1.8 kg
pkg of 9 × 1.8 kg
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc. 1104-1 (1.8 KG)
Alconox, Inc. 1104 (9 x 1.8 KG)
Descrizione generale
ALCONOX® is a mixture of a homogeneous blend of sodium linear alkylaryl sulfonate, alcohol sulfate, phosphates, and carbonates.
Powdered detergent for general lab cleaning.
Caratteristiche e vantaggi
  • Concentrated and long-lasting
  • Biodegradable and readily disposable
  • Penetrating wetting power to save
  • Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
  • Easy to rinse, doesn′t form interfering residues, and provides reliable results
Note legali
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742914-1.8KG4061841421924
Z742914-9X1.8KG4061841421931