Z742915
Detergente liquido privo di fosfati Liquinox®
947 mL packs
Sinonimo/i:
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 12x × 947 mL
pkg of 947 mL
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc. 1232 (12 x 947 ML)
Alconox, Inc. 1232-1 (947 ML)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742915-947ML | 4061841421955 |
Z742915-12X947ML | 4061841421948 |