Documenti fondamentali
860590P
Avanti
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860590P, powder
Sinonimo/i:
D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H89NO13
Numero CAS:
Peso molecolare:
888.22
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860590P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860590P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
YVBUQOZKCCPFCZ-HSVHIEHGSA-N
Applicazioni
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1) or D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine has been used as a standard for structural analysis of glycosphingolipid containing unsaturated fatty acyl chain using ozone-induced dissociation-mass spectrometry (OzID-MS).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860590P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)