Key Documents
860548P
Avanti
C18:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860548P, powder
Sinonimo/i:
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H79NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
726.08
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860548P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860548P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35-,36+,37?,39+,40?,41?,42+/m0/s1
MVGFIPNJBNBHNC-CCJJRYRQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860548P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC