427572
Bovine Lactosyl Ceramide
≥98% (TLC), solid, glycosphingolipid precursor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Lactosyl Ceramide, Bovine, Galβ,1,4Glc-Cer, LacCer, LC, LC, Galβ,1,4Glc-Cer, LacCer
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Lactosyl Ceramide, Bovine, A neutral glycosphingolipid (GSL) that is the common precursor of the ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto-, and muco-series of GSL.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - FK1000000
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
colorless
Solubilità
ethanol: 1 mM
methanol: 1 mM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(C(C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)OC2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H91NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(53)49-36(37(52)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)35-59-47-45(58)43(56)46(39(34-51)61-47)62-48-44(57)42(55)41(54)38(33-50)60-48/h29,31,36-39,41-48,50-52,54-58H,3-28,30,32-35H2,1-2H3,(H,49,53)/b31-29+/t36?,37?,38-,39-,41+,42+,43-,44-,45-,46+,47-,48?/m1/s1
VOZHMDQUIRUFQW-AIRKALMMSA-N
Descrizione generale
Molecular weight: 960.4 (based on tricosanyl -23:0)
Azioni biochim/fisiol
A neutral glycosphingolipid (GSL) that is the common precursor of the ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto-, and muco-series of GSL
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bhunia, A.K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 10660.
Zacharias, C., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 13313.
WGK 3