Documenti fondamentali
860722P
Avanti
C17:0 iGB3 (synthetic)
powder
Sinonimo/i:
C17:0 Isoglobotriaosylceramide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H99NO18
Numero CAS:
Peso molecolare:
1038.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 500 μg (860722P-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Isoglobotriaosylceramide (iGB3) is a glycosphingolipid. It is produced in the lysosomal compartment by antigen presenting cells in mammals.
Azioni biochim/fisiol
Isoglobotriaosylceramide (iGB3) acts as an antigen and is involved in activating natural killer T (NKT) cells. It is also implicated as a carbohydrate ligand for several receptors.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860722P-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Humans lack iGb3 due to the absence of functional iGb3-synthase: implications for NKT cell development and transplantation
Christiansen D, et al.
PLoS Biology, 6(7) (2008)