858141P
Avanti
17:1 Lyso PS
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
110724
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (858141P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (858141P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 858141P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H44NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(26)31-17-20(25)18-32-34(29,30)33-19-21(24)23(27)28;/h7-8,20-21,25H,2-6,9-19,24H2,1H3,(H,27,28)(H,29,30);/q;+1/p-1/b8-7-;/t20-,21+;/m1./s1
OALJMCAGNYARLY-XZEOLHCOSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)