890840P
Avanti
14:0 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890840P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (890840P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890840P
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
QUQHEMSUWCJRBP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to prepare liposomal membrane and study its interaction between surfactants
- to study its effect on the ordering of two-dimensional dispersions of membrane-coated particles
- to study its interaction with mastoparan (MP)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
890840P-25MG | 4061835188420 |