890850O
Avanti
18:1 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-3-dimethylammonium-propane (DODAP)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (890850O-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890850O-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of lipid bilayers
- in the formulation of stable nucleic acid lipid vesicles
- in the preparation and physicochemical characterization of antisense oligodeoxyribonucleotide (ODN)-containing folate (FA)-targeted or non-targeted liposomes
WGK 3