Documenti fondamentali
890830P
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890830P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H73NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
595.98
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (890830P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890830P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 890830P
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Applicazioni
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is suitable for the preparation of miRNA encapsulated liposomes.
Azioni biochim/fisiol
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890830P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890830P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Moran Amit et al.
Nature, 578(7795), 449-454 (2020-02-14)
The solid tumour microenvironment includes nerve fibres that arise from the peripheral nervous system1,2. Recent work indicates that newly formed adrenergic nerve fibres promote tumour growth, but the origin of these nerves and the mechanism of their inception are unknown1,3.