Documenti fondamentali
857401P
Avanti
C16-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexadecane-urea, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-C16-urea-ceramide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H70N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
566.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857401P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 857401P
Tipo di lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
C16-Urea-Ceramide is a neutral ceramidase (nCDase) inhibitor. It is a bioactive ceramide.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857401P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Essa M Saied et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 34(1), 197-212 (2014-07-01)
The equilibrium between the pro-apoptotic ceramide and pro-vital sphingosine-1-phosphate is considered to be decisive for cell death or survival. The different ceramidases thus play key roles in cell fate and might offer attractive targets for pharmacological intervention. Although until recently