N9158
N-(NBD-Aminolauroyl)ceramide
≥98%
Sinonimo/i:
C12-NBD Ceramide, N-[12-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-ceramide
Saggio
≥98%
Stato
solid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C36H61N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-21-24-33(43)31(29-42)38-34(44)25-22-19-16-13-11-14-17-20-23-28-37-30-26-27-32(41(45)46)36-35(30)39-47-40-36/h21,24,26-27,31,33,37,42-43H,2-20,22-23,25,28-29H2,1H3,(H,38,44)/b24-21+/t31-,33+/m0/s1
SNOJCYCOPNIGIK-ULETYAGTSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?