N151
Nisoxetine hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-γ-(2-Methoxyphenoxy)-N-methyl-benzenepropanamine hydrochloride, LY-94,939
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Stringa SMILE
Cl[H].CNCCC(Oc1ccccc1OC)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18-13-12-15(14-8-4-3-5-9-14)20-17-11-7-6-10-16(17)19-2;/h3-11,15,18H,12-13H2,1-2H3;1H
LCEURBZEQJZUPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?