850534O
Avanti
7.9 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850534O
Sinonimo/i:
1-(7Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
oil
PM
328.49 g/mol
Confezionamento
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850534O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850534O-200mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850534O-25mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850534O
tecniche
protein sequencing: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC(O)COC(CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h9-10,18,20-21H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
OWGMAJRKMYGYBQ-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)