850531O
Avanti
7.8 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850531O
Sinonimo/i:
1-(7Z-pentadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
oil
PM
314.46 g/mol
Confezionamento
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850531O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850531O-200mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850531O-25mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850531O
tecniche
protein sequencing: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto