Z529532
Coors™ porcelain pestle
for Z529508
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66329
Lungh. pestello
262 mm
Descrizione generale
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Applicazioni
The Coors™ porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)