Documenti fondamentali
Z136077
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiali
agate
Profondità
8 mm
Diam. int.
20 mm
D.E.
25 mm
Descrizione generale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5