Z409073
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 95 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
agate
Profondità
30 mm
Diam. int.
75 mm
D.E.
95 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z409073-1EA | 4061832333182 |