Z529508
Coors™ porcelain mortar
capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66328
Capacità
1200 mL
D.E. sommità × alt.
180 mm × 110 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z529508-1EA | 4061833569825 |
Z529532-1EA | 4061833353035 |