Z247510
Coors™ porcelain pestle
for Z247472
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66317
Lungh. pestello
157 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Applicazioni
The Coors™ porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247510-12X1EA | |
Z247510-12EA | |
Z247510-1EA | 4061833308585 |