Documenti fondamentali
Z247472
Coors porcelain mortar
O.D. × H 85 mm × 65 mm, capacity 150 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66316
D.E. × alt.
85 mm × 65 mm
Capacità
150 mL
Descrizione generale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247472-12EA
Z247472-12X1EA
Z247472-1EA4061833577981
Z247510-12X1EA
Z247510-12EA
Z247510-1EA4061833308585