Documenti fondamentali
Z529516
Coors porcelain mortar
capacity 4000 mL, top O.D. × H 283 mm × 150 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Materiali
porcelain
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66331
Capacità
4000 mL
Lungh. pestello
280 mm
D.E. sommità × alt.
283 mm × 150 mm
Descrizione generale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z529516-1EA4061833569832
Z529540-1EA4061833580950