Documenti fondamentali
Z409111
Sigma-Aldrich
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 150 mm
Sinonimo/i:
Agate Pestle, Mortar and Pestle Set
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiali
agate
Profondità
50 mm
Diam. int.
120 mm
D.E.
150 mm
Descrizione generale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z409111-1EA4061832333229