Z511447
Lab spoons
stainless steel, L 9 in.
Sinonimo/i:
dispensing tool
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
case of 6 ea
Lunghezza
9 in.
Misura estremità a cucchiaio
1 1/4 in. × 9/16 in.
Descrizione generale
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Proprietà fisiche
The grade of the stainless steel used is 320.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)