Z193216
Micro spatulas
one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Sinonimo/i:
laboratory spoon with scraper, micro spoon, small sample spoon
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 2
Lunghezza
6 1/2 in. (165 mm)
Categorie correlate
Descrizione generale
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with rounded spoon at the other end.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z193216-2EA | 4061833299197 |