Z177911
Scienceware® chemical spoons
L 15 cm
Sinonimo/i:
laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H36729-0015
Lunghezza
15 cm
Misura estremità a cucchiaio
0.5 mL , small
2.0 mL , large
Descrizione generale
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177911-2EA | 4061832262550 |