Z225118
Large lab spoon
stainless steel, L 12 in.
Sinonimo/i:
sampling spoon
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36711-0012
Lunghezza
12 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Spoon (1.5 in. wide) with a flat spatula on one end (1.2 in. wide).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z225118-1EA | 4061832257723 |