Key Documents
Z511455
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 7 1/2 in.
Sinonimo/i:
dispensing tool
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 6 ea
Lunghezza
7 1/2 in.
Misura estremità a cucchiaio
1 1/4 in. × 9/16 in.
Descrizione generale
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Proprietà fisiche
The grade of the stainless steel used is 320.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Micro spatula L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
Z243213
Micro spatula
Micro spatulas Curved at one end with knob at the other end, L 5 1/12 in. (140 mm)
Z193208
Micro spatulas